(Phenylthio)propanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8634-25G OR8634-5G
APOSOR8634-25GEA 314 EUR
APOSOR8634-25G APOSOR8634-5G
(Phenylthio)propanone 97%
(Phenylthio)propanone
Formula: C₉H₁₀OS
MW: 166,24 g/mol
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00014992
Núm. CAS: 5042-53-5