3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG
APOSOR8638-250MGEA 275 EUR
APOSOR8638-250MG
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Pto. de fusión: 133…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00460466
Núm. CAS: 886851-66-7