3-Metoxibencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: m-Anisylamine, 3-(Aminomethyl)anisole
OR8643-25G OR8643-5G OR8643-1G OR8643-100G
APOSOR8643-25GEA 82.8 EUR
APOSOR8643-25G APOSOR8643-5G APOSOR8643-1G APOSOR8643-100G
3-Metoxibencilamina 98%
3-Metoxibencilamina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Pto. Ebullición: 230…231 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008115
Núm. CAS: 5071-96-5
EINECS: 225-779-6
UN: 2735
ADR: 8,III