2-Vinilnaftaleno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 261 EUR
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Vinilnaftaleno 97%
2-Vinilnaftaleno
Formula: C₁₂H₁₀
Pto. Ebullición: 128…131 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 62…68 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004125
Núm. CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6