1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8646-1G OR8646-250MG
APOSOR8646-1GEA 493 EUR
APOSOR8646-1G APOSOR8646-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-4-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₂S
Pto. de fusión: 95…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690260
Núm. CAS: 876316-36-8
UN: 1759
ADR: 8,III