Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 219 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 134 °C/ 7mmHg
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008424
Núm. CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5