2-Cloro-5-nitrobenzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8648-100G
OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA
102
EUR
APOSOR8648-100G
APOSOR8648-500G
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído 97%
2-Cloro-5-nitrobenzaldehído
Formula:
C₇H₄ClNO₃ MW: 185.57 g/mol Pto. de fusión: 75…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007293 Núm. CAS: 6361-21-3 EINECS: 228-830-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...