2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8649-1G OR8649-250MG
APOSOR8649-1GEA 0 EUR
APOSOR8649-1G APOSOR8649-250MG
2-Piperidinoisonicotinonitrile 97%
2-Piperidinoisonicotinonitrile
Formula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200992
Núm. CAS: 127680-89-1