1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8653-100MG OR8653-5G
APOSOR8653-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR8653-100MG APOSOR8653-5G
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-4-carbonitrile
Formula: C₁₀H₈N₂
Pto. de fusión: 41…43,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690265
Núm. CAS: 628711-58-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III