4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 238 EUR
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
MW: 222.52 g/mol
Pto. de fusión: 274…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012860
Núm. CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3