Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8662-1G OR8662-250MG OR8662-5G
APOSOR8662-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8662-1G APOSOR8662-250MG APOSOR8662-5G
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, grado técnico
Methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂S
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00194932
Núm. CAS: 38275-41-1