5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8675-1G OR8675-500MG
APOSOR8675-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8675-1G APOSOR8675-500MG
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde 97%
5-Morpholino-2-thiophenecarbaldehyde
Formula: C₉H₁₁NO₂S
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02710611
Núm. CAS: 24372-49-4