4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8676-1G OR8676-250MG
APOSOR8676-1GEA 357 EUR
APOSOR8676-1G APOSOR8676-250MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde 97%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782421
Núm. CAS: 650628-72-1
UN: 2735
ADR: 8,III