2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8678-1G OR8678-250MG OR8678-50MG
APOSOR8678-1GEA 408 EUR
APOSOR8678-1G APOSOR8678-250MG APOSOR8678-50MG
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde 97%
2-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 180 °C/0,2mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08690310
Núm. CAS: 168551-49-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III