2-Picolil cloruro clorhidrato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolil cloruro clorhidrato 98%
2-Picolil cloruro clorhidrato
Formula: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Pto. de fusión: 119…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012811
Núm. CAS: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8 III