Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-(5-bromopyridin-3-yl)-3-oxopropanoate
OR8693-1G OR8693-5G
APOSOR8693-1GEA 139 EUR
APOSOR8693-1G APOSOR8693-5G
Methyl-5-bromonicotinoylacetate 95+%
Methyl-5-bromonicotinoylacetate
Formula: C₉H₈BrNO₃
MW: 258,08 g/mol
Pto. de fusión: 93…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216527
Núm. CAS: 205985-97-3