2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 94.5 EUR
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162,230 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03563756
Núm. CAS: 21627-58-7