7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8697-1G OR8697-250MG
APOSOR8697-1GEA 29 EUR
APOSOR8697-1G APOSOR8697-250MG
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
7-Chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formula: C₁₃H₁₄ClN₃
MW: 247,7234 g/mol
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01476123
Núm. CAS: 837-52-5
UN: 3259
ADR: 8,III