8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8708-1G OR8708-10G
APOSOR8708-1GEA 23.2 EUR
APOSOR8708-1G APOSOR8708-10G
8-Bromoquinolin-2(1H)-one 98%
8-Bromoquinolin-2(1H)-one
Formula: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741409
Núm. CAS: 67805-67-8