2-Chloro-6-iodopyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR8714-5G
APOSOR8714-5GEA 101 EUR
APOSOR8714-5G
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
2-Chloro-6-iodopyridine
Formula: C₅H₃ClIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784182
Núm. CAS: 258506-66-0