2-Bromo-4-tert-butylphenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 82.8 EUR
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Bromo-4-tert-butylphenol
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Formula: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,1100 g/mol
Pto. Ebullición: 113 °C/9mmHg
Pto. de fusión: 51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02682891
Núm. CAS: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9