1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8717-100G OR8717-25G OR8717-5G
APOSOR8717-100GEA 163 EUR
APOSOR8717-100G APOSOR8717-25G APOSOR8717-5G
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Formula: C₁₄H₂₁Br
Pto. de fusión: 62…66 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00796945
Núm. CAS: 22385-77-9