3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8718-1G OR8718-5G
APOSOR8718-1GEA 0 EUR
APOSOR8718-1G APOSOR8718-5G
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid 95+%
3-[Benzyl(tert-butoxycarbonyl)amino]propanoic acid
Formula: C₁₅H₂₁NO₄
Pto. de fusión: 48…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04037900
Núm. CAS: 289889-03-8