2,4,5-Trimetoxibenzaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8719-100G OR8719-25G
APOSOR8719-100GEA 58 EUR
APOSOR8719-100G APOSOR8719-25G
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído 99%
2,4,5-Trimetoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 111…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003312
Núm. CAS: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3