2,6-Dimetilbenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Formyl-m-xylene
OR8724-100G
OR8724-25G
OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA
171
EUR
APOSOR8724-100G
APOSOR8724-25G
APOSOR8724-5G
2,6-Dimetilbenzaldehído
2,6-Dimetilbenzaldehído
Formula:
C₉H₁₀O Pto. Ebullición: 230 °C Pto. de fusión: 27…30 °C Pto. de inflamación: 96 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128003 Núm. CAS: 1123-56-4 |