(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4R,5R)-2,2-Dimethyl-alpha,alpha,alpha',alpha'-tetraphenyldioxolane-4,5-dimethanol, (R,R)-TADDOL, (4R,5R)-(-)-2,2-Dimethyl-α,α,α',α'-tetraphenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol, (-)-2,3-O-Isopropylidene-1,1,4,4-tetraphenyl-L-threitol
OR8725-25G OR8725-5G
APOSOR8725-25GEA 223 EUR
APOSOR8725-25G APOSOR8725-5G
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 96%
(-)-4,5-Bis[hydroxy(diphenyl)methyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula: C₃₁H₃₀O₄
MW: 466,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064467
Núm. CAS: 93379-48-7