Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Ácido dibenzoil-L-tartarico monohidrato
Optical resolving agent
Formula: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376.33 g/mol (358.31 anhy)
Pto. de fusión: 88…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149119
Núm. CAS: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9