(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona
(R)-(+)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010846
Núm. CAS: 102029-44-7