(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
OR8728-25G OR8728-5G
APOSOR8728-25GEA 52.2 EUR
APOSOR8728-25G APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
(S)-(-)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010847
Núm. CAS: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1