(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
OR8729-25G OR8729-5G
APOSOR8729-25GEA 372 EUR
APOSOR8729-25G APOSOR8729-5G
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
(R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. de fusión: 70…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075172
Núm. CAS: 95530-58-8