Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8743-100G OR8743-25G OR8743-500G
APOSOR8743-100GEA 45.1 EUR
APOSOR8743-100G APOSOR8743-25G APOSOR8743-500G
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Alcohol (S)-(+)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064404
Núm. CAS: 20989-17-7