D-Phenylalaninol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
OR8744-100G OR8744-25G
APOSOR8744-100GEA 263 EUR
APOSOR8744-100G APOSOR8744-25G
D-Phenylalaninol
D-Phenylalaninol
Formula: C₉H₁₃NO
MW: 151,2 g/mol
Pto. de fusión: 89…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064298
Núm. CAS: 5267-64-1
UN: 3259
ADR: 8,III