(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8745-100G OR8745-25G OR8745-500G
APOSOR8745-100GEA 0 EUR
APOSOR8745-100G APOSOR8745-25G APOSOR8745-500G
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona 98%
(S)-(+)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 129…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043396
Núm. CAS: 99395-88-7