(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona 97%
(R)-(-)-4-Fenil-2-oxazolidinona
Formula: C₉H₉NO₂
Pto. de fusión: 129…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192393
Núm. CAS: 90319-52-1