(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one
OR8747-100G OR8747-25G OR8747-500G
APOSOR8747-100GEA 55.1 EUR
APOSOR8747-100G APOSOR8747-25G APOSOR8747-500G
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
(S)-(-)-4-Bencil-2-oxazolidinona
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Pto. de fusión: 86…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064496
Núm. CAS: 90719-32-7