5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8748-1G OR8748-25G OR8748-5G
APOSOR8748-1GEA 43.7 EUR
APOSOR8748-1G APOSOR8748-25G APOSOR8748-5G
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
5-Methoxyindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Pto. de fusión: 65…69 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094163
Núm. CAS: 2436-17-1