α-Bromo-p-iodotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-4-iodotolueno, 4-Iodobencilo bromuro
OR8750-100G OR8750-5G
APOSOR8750-100GEA 244 EUR
APOSOR8750-100G APOSOR8750-5G
α-Bromo-p-iodotolueno 97%
α-Bromo-p-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Pto. Ebullición: 140 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 78…82 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00209656
Núm. CAS: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8 II