4-(4-Bromofenil)piperidin-4-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
OR8753-1G OR8753-5G
APOSOR8753-1GEA 82.9 EUR
APOSOR8753-1G APOSOR8753-5G
4-(4-Bromofenil)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Bromofenil)piperidin-4-ol
Formula: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256.14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067034
Núm. CAS: 57988-58-6