1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR8754-1G
OR8754-5G
OR8754-250MG
APOSOR8754-1GEA
65.4
EUR
APOSOR8754-1G
APOSOR8754-5G
APOSOR8754-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine 98%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)piperazine
Formula:
C₁₀H₁₅N₃ Pto. Ebullición: 112…114 °C/0,1mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01320891 Núm. CAS: 55745-89-6 |