4-Acetyl-2-chloropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8761-1G OR8761-5G OR8761-10G
APOSOR8761-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8761-1G APOSOR8761-5G APOSOR8761-10G
4-Acetyl-2-chloropyridine
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
Pto. Ebullición: 96 °C/1,99mmHg
Pto. de fusión: 35…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07699406
Núm. CAS: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III