4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8763-1G OR8763-5G OR8763-10G
APOSOR8763-1GEA 0 EUR
APOSOR8763-1G APOSOR8763-5G APOSOR8763-10G
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Pto. de fusión: 70…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543468
Núm. CAS: 15513-48-1