4-Metoxipiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8764-25G OR8764-5G OR8764-100G
APOSOR8764-25GEA 26.1 EUR
APOSOR8764-25G APOSOR8764-5G APOSOR8764-100G
4-Metoxipiridina
4-Metoxipiridina
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 191 °C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 1,075 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00674049
Núm. CAS: 620-08-6
EINECS: 210-624-7