2,4,5-Tricloropirimidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8766-25G OR8766-100G OR8766-500G
APOSOR8766-25GEA 29 EUR
APOSOR8766-25G APOSOR8766-100G APOSOR8766-500G
2,4,5-Tricloropirimidina 98%
2,4,5-Tricloropirimidina
Formula: C₄HCl₃N₂
Pto. Ebullición: 84 °C/1mmHg
Densidad: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788200
Núm. CAS: 5750-76-5