2,4-Dicloro-6-metilpirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 84.6 EUR
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina
2,4-Dicloro-6-metilpirimidina
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 219 °C
Pto. de fusión: 44…47 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006064
Núm. CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
UN: 3263
ADR: 8,II