5-Amino-4,6-dicloropirimidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8769-5G
APOSOR8769-5GEA 0 EUR
APOSOR8769-5G
5-Amino-4,6-dicloropirimidina
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163,99 g/mol
Pto. de fusión: 143…148 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006108
Núm. CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7