Ácido 2-formil-fenil-borónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
OR8773-100G OR8773-25G OR8773-5G
APOSOR8773-100GEA 143 EUR
APOSOR8773-100G APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G
Ácido 2-formil-fenil-borónico 97%
Ácido 2-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Pto. de fusión: 115…120 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151822
Núm. CAS: 40138-16-7