Tetracloro-p-benzoquinona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetracloro-1,4-benzoquinona
OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 31.9 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetracloro-p-benzoquinona 98%
Tetracloro-p-benzoquinona
Formula: C₆Cl₄O₂
MW: 245.88 g/mol
Pto. Ebullición: 270
Pto. de fusión: 287…290 °C
Densidad: 1.97 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001594
Núm. CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Índice Merck: 13,02088