4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8778-1G OR8778-5G
APOSOR8778-1GEA 319 EUR
APOSOR8778-1G APOSOR8778-5G
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid 95+%
4-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀O₃S
Pto. de fusión: 193…169 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00203285
Núm. CAS: 82437-74-9