5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR8779-1G
APOSOR8779-1GEA 145 EUR
APOSOR8779-1G
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00030520
Núm. CAS: 7064-35-9