4-Metilimidazol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metil-1H-imidazol
OR8780-500G
APOSOR8780-500GEA 63.8 EUR
APOSOR8780-500G
4-Metilimidazol 98%
4-Metilimidazol
Formula: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Pto. Ebullición: 263 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 44…47 °C
Densidad: 1,0416 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005201
Núm. CAS: 822-36-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III